Imprimer
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L10961.14EA 185 EUR
L10961.14 L10961.06
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime ≥98%
Thiophène-2-carbaldéhyde-oxime
Formule: C₅H₅NOS
Poids moléculaire: 127,17
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022509
Numéro CAS: 29683-84-9
EINECS: 249-778-5