Thiophène-3-carbaldéhyde-oxime ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₅NOS Point de fusion: 121…122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151853 Numéro CAS: 42466-50-2 |