Imprimer
Thiophène-3-carbaldéhyde-oxime
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBRF01738.1EA 0 EUR
MAYBRF01738.1 CHMPRF01738.250
Thiophène-3-carbaldéhyde-oxime
Thiophène-3-carbaldéhyde-oxime
Formule: C₅H₅NOS
Poids moléculaire: 127,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151853
Numéro CAS: 42466-50-2