N-Fmoc-glycine ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₁₅NO₄ Poids moléculaire: 297,3 g/mol Point de fusion: 172…175 °C |
Numéro MDL:
MFCD00037140 Numéro CAS: 29022-11-5 EINECS: 249-373-3 |