Imprimer
N-Fmoc-glycine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid,Fmoc-Gly-OH
18662074-25G
MOLE18662074-25GEA 191 EUR
MOLE18662074-25G
N-Fmoc-glycine
N-Fmoc-glycine
Formule: C₁₇H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 297,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037140
Numéro CAS: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3