Imprimer
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC09110DAEA 0 EUR
MAYBCC09110DA MAYBCC09110EA
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₃BrN₂S
Numéro MDL: MFCD00614355
Numéro CAS: 22034-13-5