Imprimer
5-Fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBRDP00058.1EA 0 EUR
MAYBRDP00058.1 MAYBRDP00058.10
5-Fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
5-Fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₃FN₂S
Numéro MDL: MFCD00173946
Numéro CAS: 17821-75-9