Imprimer
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC09104DAEA 0 EUR
MAYBCC09104DA MAYBCC09104CB
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₄N₂OS
Numéro CAS: 5170-68-3