Imprimer
5-Chloro-6-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBRDP00065.1EA 0 EUR
MAYBRDP00065.1 MAYBRDP00065.250
5-Chloro-6-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
5-Chloro-6-fluoro-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₆H₂ClFN₂S
Numéro CAS: 175204-22-5