Imprimer
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC09202.1EA 0 EUR
MAYBCC09202.1 MAYBCC09202.250
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formule: C₇H₃ClN₂OS
Numéro MDL: MFCD02681992
Numéro CAS: 321309-31-3