Imprimer
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBCC09201CBEA 0 EUR
ABCRCC09201.0001 MAYBCC09201CB MAYBCC09201DA
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Numéro MDL: MFCD01647555
Numéro CAS: 16405-98-4