2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₃ClN₂O₂S₂ Poids moléculaire: 234,68 g/mol Point de fusion: 145…147 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068049 Numéro CAS: 73713-79-8 UN: 3261 ADR: 8,III |