Imprimer
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM31299379EA 0 EUR
MOLEM31299379
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formule: C₁₀H₁₀ClN₃O₂
Poids moléculaire: 239,66
Numéro MDL: MFCD00051734
Numéro CAS: 23680-84-4
EINECS: 245-821-7