2,4-Diaminoquinazoline ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈N₄ Poids moléculaire: 160,18 g/mol Point de fusion: 254…258 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236032 Numéro CAS: 1899-48-5 |