Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂H₅NO Poids moléculaire: 59,07 Point de fusion: 44…46 °C Densité: 0,96 g/cm³ Point éclair: 38 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002124 Numéro CAS: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN: 2332 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |