Acetaldehyde-oxime (mélange d'isomères syn et anti) 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂H₅NO Poids moléculaire: 59,07 g/mol Point d'ébullition: 115…117 °C Densité: 0,969 Point éclair: 36 °C (96 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002124 Numéro CAS: 107-29-9 EINECS: 203-479-6 UN: 2332 ADR: 3,III |