Imprimer
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBRDP00094.1EA 0 EUR
MAYBRDP00094.1 MAYBRDP00094.250
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₇H₆N₂S
Numéro CAS: 1457-92-7