Imprimer
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBRDP00067.10EA 0 EUR
MAYBRDP00067.10 MAYBRDP00067.1
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
5-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Formule: C₇H₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00173945
Numéro CAS: 1457-93-8