Imprimer
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, grade technique
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L09837.06EA 45.9 EUR
L09837.06
Bromomethyl methyl ether tech. 90%, grade technique
Bromomethyl methyl ether
Formule: C₂H₅BrO
Poids moléculaire: 124,97 g/mol
Point d'ébullition: 86…87 °C
Densité: 1,531
Point éclair: 26 °C (78 °F)
Numéro MDL: MFCD00000171
Numéro CAS: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,II