Ethyl-3-ethoxypropionate 99+% stabilisé, pur
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₄O₃ Poids moléculaire: 146,19 Point d'ébullition: 170 °C (760 mmHg) Point de fusion: –75 °C Densité: 0,949 g/cm³ Point éclair: 59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051356 Numéro CAS: 763-69-9 EINECS: 212-112-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Stabilizer | 50 to 100 ppm BHT |