Rhodium(II) acetate dimer ≥99.99% (base métaux) Rh ≥ 46.2%, Premion®
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Cyclopropanation of alkenes
Formule:
C₈H₁₂O₈Rh₂ Poids moléculaire: 441,987 g/mol Point de fusion: 205 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003538 Numéro CAS: 15956-28-2 EINECS: 240-084-8 |