Imprimer
5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55019.06EA 37.7 EUR
H55019.06 H55019.14
5-tert-Butyl-o-anisidine ≥97%
5-tert-Butyl-o-anisidine
Formule: C₁₁H₁₇NO
Poids moléculaire: 179,26
Point d'ébullition: 204…208 °C
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 0,988
Point éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026299
Numéro CAS: 3535-88-4