Imprimer
n-Hexadécane-D34 (98% D)
Marques : LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PROOCIL-DLM-203-5EA 2570 EUR
PROOCIL-DLM-203-5 PROOCILDLM-203-0.1
n-Hexadécane-D34 (98% D)
n-Hexadécane-D34
Formule: D₃C(CD₂)₁₄CD₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 15716-08-2
EINECS: 208-878-9