Imprimer
Iode 0.4 mol/l (0.8 N) dans le toluène
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PRLSMC306747.0500EA 89.7 EUR
PRLSMC306747.0500
Iode 0.4 mol/l (0.8 N) dans le toluène
Iode
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253,81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 1294
ADR: 3,II