Imprimer
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L15530.03EA 146 EUR
L15530.03 L15530.MD
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₂
Poids moléculaire: 164,01
Point de fusion: ∼ 75…80 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074634
Numéro CAS: 216019-28-2