4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆BrF₃O Poids moléculaire: 255,04 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08059527 Numéro CAS: 400-72-6 |