Imprimer
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H25886.03EA 192 EUR
H25886.03 H25886.06
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine ≥97%
Chlorobis(4-chlorophenyl)phosphine
Formule: C₁₂H₈Cl₃P
Poids moléculaire: 289,53 g/mol
Point d'ébullition: 184…186 °C (2,5 mmHg)
Point de fusion: 52…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909564
Numéro CAS: 13685-26-2
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II