Imprimer
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, tiges
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H25889.03EA 97.1 EUR
H25889.03
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine 95%, tiges
Chlorobis(4-methylphenyl)phosphine
Formule: C₁₄H₁₄ClP
Poids moléculaire: 248,69
Point d'ébullition: 180…184 °C (10 mmHg)
Densité: 1,159
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630844
Numéro CAS: 1019-71-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1760
ADR: 8,II