Imprimer
4'-Propylacetanilide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBBTB04635.50EA 0 EUR
MAYBBTB04635.50
4'-Propylacetanilide
4'-Propylacetanilide
Formule: C₁₁H₁₅NO
Numéro MDL: MFCD00275765
Numéro CAS: 20330-99-8