Imprimer
Dibenzyl phthalate
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC16170000EA 103 EUR
EHERC16170000
Dibenzyl phthalate
Dibenzyl phthalate
Formule: C₂₂H₁₈O₄
Numéro MDL: MFCD00014437
Numéro CAS: 523-31-9
EINECS: 208-344-5