Imprimer
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L17205.22EA 467 EUR
L17205.22 L17205.14 L17205.06
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid ≥98%
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799065
Numéro CAS: 100836-85-9