Imprimer
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34491.03EA 31.8 EUR
H34491.03 H34491.06 H34491.09
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Poids moléculaire: 210,23
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029821
Numéro CAS: 10538-48-4