Imprimer
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33230.14EA 341 EUR
H33230.14 H33230.06 H33230.03
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid ≥97%
3-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₅
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002773
Numéro CAS: 33130-04-0
EINECS: 251-389-0