Imprimer
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34208.03EA 90.1 EUR
H34208.03 H34208.09
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₂H₁₆O₅
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045944
Numéro CAS: 74737-05-6
EINECS: 277-978-2