Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33876.03EA 50 EUR
H33876.03 H33876.06
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652437
UN: 3276
ADR: 6.1,III