Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H26458.09EA 286 EUR
H26458.09 H26458.03
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115894
Numéro CAS: 886498-08-4
EINECS: None
UN: 3276
ADR: 6.1,III