Imprimer
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32721.MDEA 49.6 EUR
H32721.MD H32721.03
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₃
Poids moléculaire: 248,20
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025376
Numéro CAS: 916420-57-0