Imprimer
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34036.03EA 98.3 EUR
H34036.03 H34036.MD
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₃
Poids moléculaire: 252,16
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999449
Numéro CAS: 1240256-80-7