Imprimer
2,6-Difluoro-m-toluidine ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26656.03EA 128 EUR
H26656.03 H26656.06
2,6-Difluoro-m-toluidine ≥97%
2,6-Difluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₇F₂N
Poids moléculaire: 143,14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660182
Numéro CAS: 144851-63-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III