Imprimer
4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H31555.03EA 178 EUR
H31555.03
4-Amino-2,3-difluorophenol 98%
4-Amino-2,3-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Poids moléculaire: 145,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 153 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094494
Numéro CAS: 163733-99-1