Imprimer
5-Amino-2,4-difluorophenol 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32479.06EA 333 EUR
H32479.06
5-Amino-2,4-difluorophenol 98%
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formule: C₆H₅F₂NO
Poids moléculaire: 145,11 g/mol
Point de fusion: ∼ 177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973718
Numéro CAS: 113512-71-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III