Imprimer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32706.03EA 208 EUR
H32706.03 H32706.MD
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Formule: C₉H₉F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832284
Numéro CAS: 1017778-02-7