Imprimer
N,N'-Diisopropyléthylènediamine 97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A17114.22EA 401 EUR
A17114.22 A17114.14
N,N'-Diisopropyléthylènediamine 97%
N,N'-Diisopropyléthylènediamine
Formule: C₈H₂₀N₂
Poids moléculaire: 144,26
Point d'ébullition: 169…171 °C
Densité: 0,798
Point éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008864
Numéro CAS: 4013-94-9
EINECS: 223-666-6
ADR: 3,III