Imprimer
Aluminium antimonide ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43455.06EA 230 EUR
43455.06 43455.14
Aluminium antimonide ≥99.99% (base métaux)
Aluminium antimonide
In semiconductor technology
Formule: AlSb
Poids moléculaire: 148,73 g/mol
Point de fusion: 1050 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014154
Numéro CAS: 25152-52-7
EINECS: 246-667-3
UN: 1549
ADR: 6.1,III