4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₆N₂ Poids moléculaire: 82,11 g/mol Point d'ébullition: 204…207 °C Point de fusion: 13 °C Densité: 1,018 Point éclair: 96 °C (204 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005245 Numéro CAS: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 |