D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₉NO₃ Poids moléculaire: 167,16 g/mol Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004262 Numéro CAS: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |