Imprimer
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM57712989EA 0 EUR
MOLEM57712989
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004262
Numéro CAS: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7