Imprimer
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC13348010EA 430 EUR
EHERC13348010
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Numéro CAS: 32428-71-0