Imprimer
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22054.06EA 70.8 EUR
B22054.06
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00033896
Numéro CAS: 2719-15-5