Imprimer
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBSB01288.1EA 0 EUR
MAYBSB01288.1
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Formule: C₉H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00020183
Numéro CAS: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6